Learn More
3,5-Dibrom-o-Phenylendiamin-Monohydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10677382 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10677382 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10348360 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677382 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223735000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 75568-11-5
Summenformel C6H6Br2N2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 302.4
MDL-Nummer MFCD00012967
InChI-Schlüssel QOZDVKFQMGARCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine hydrochloride, acmc-20andn, 1,2-diamino-3,5-dibromobenzene monohydrochloride, 3,5-bis bromanyl benzene-1,2-diamine hydrochloride, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine hydrochloride, 1,2-benzenediamine,3,5-dibromo-, hydrochloride 1:1, 3,5-dibromo-ortho-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine-hydrogen chloride 1/1, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediaminemonohydrochloride sensitivereagentforthedeterminationofsebygc-ecd
PubChem CID 2724285
IUPAC-Name 3,5-dibrombenzol-1,2-diamin;hydrochlorid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)N)Br.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 238°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br2C6H2(NH2)2·HCl
Menge 500 mg
Beilstein 13, 29
Formelmasse 302.4
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke