Learn More
3,5-Dibromanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15519533 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15519533 5 g 5 Gramm
15529533 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15519533
Marke: Thermo Scientific Acros 460560050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-40-4 | C6H5Br2N | 250.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-40-4
Summenformel C6H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 250.92
InChI-Schlüssel RVNUUWJGSOHMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromophenylamine, 3,5-dibromanilin, benzenamine, 3,5-dibromo, 1-amino-3,5-dibromobenzene, 3,5-dibromobenzeneamine, 3,5-dibromoamiline, 3,5-di-bromo-aniline, 3,5-dibromo-phenylamine, acmc-1b0ij, ksc493e8l
PubChem CID 221512
IUPAC-Name 3,5-Dibromanilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromoaniline
Schmelzpunkt 53.0°C to 54.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 250.92
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dibromoaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.