Learn More
3,5-Dibromanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422328 5 g 5 Gramm
15432328 250 mg 250 Milligramm
15412328 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55925.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74137-36-3 | Molecular Formula: C7H6Br2O | Molecular Weight: 265.932 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74137-36-3
Summenformel C7H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 265.932
MDL-Nummer MFCD02258848
InChI-Schlüssel OQZAQBGJENJMHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromoanisole, 1,3-dibromo-5-methoxy-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-methoxy, pubchem2009, acmc-1bh5r, ksc493q1d, 1.3-dibromo-5-methoxybenzene
PubChem CID 11021812
IUPAC-Name 1,3-dibrom-5-methoxybenzol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromoanisole
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Formelmasse 265.93
Reinheit (%) 97%