Learn More
3,5-Dibrombenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487176 5 g 5 Gramm
11477176 1 g 1 Gramm
11339529 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25495.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56990-02-4 | C7H4Br2O | 263.916 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56990-02-4
Summenformel C7H4Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 263.916
MDL-Nummer MFCD00156887
InChI-Schlüssel ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
PubChem CID 622077
IUPAC-Name 3,5-Dibrombenzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromobenzaldehyde
Schmelzpunkt 89°C to 93°C
Menge 5 g
Beilstein 2573432
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 263.93
Reinheit (%) 98%