Learn More
3,5-Dibrombenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471477
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471477 25 g 25 Gramm
11451477 1 g 1 Gramm
11461477 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24946.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 175205-85-3 | C7H5Br2NO | 278.931 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-85-3
Summenformel C7H5Br2NO
Molekulargewicht (g/mol) 278.931
MDL-Nummer MFCD00178771
InChI-Schlüssel IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
IUPAC-Name 3,5-Dibrombenzamid
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromobenzamide
Schmelzpunkt 180°C to 184°C
Menge 25 g
Formelmasse 278.93
Reinheit (%) 97%