Learn More
3,5-Dibrombenzolborsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496706 25 g 25 Gramm
11476706 1 g 1 Gramm
11486706 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23863.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 117695-55-3 | C6H5BBr2O2 | 279.722 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117695-55-3
Summenformel C6H5BBr2O2
Molekulargewicht (g/mol) 279.722
MDL-Nummer MFCD01075725
InChI-Schlüssel WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromobenzeneboronic acid, 3,5-dibromophenyl boronic acid, boronic acid, 3,5-dibromophenyl, pubchem14108, acmc-2099ur, amtb596, 3,5-dibromobenzeneboronicacid, ksc493i3d, 3,5-dibromobenzene boronic acid
PubChem CID 2734689
IUPAC-Name (3,5-dibromphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)Br)Br)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 6645285
Formelmasse 279.73
Reinheit (%) 97%