Learn More
3,5-Dibromphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497118
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15497118 2 g 2 Gramm
15407128 10 g 10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15497118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60642.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 626-41-5 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
3,5-Dibromophenol is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used to prepare aromatic polyesters and drugs for arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dibromphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch zur Herstellung von aromatischen Polyestern und Arzneimitteln für Arthritis verwendet.
Löslichkeit
Etwas in Wasser löslich. Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-41-5
Summenformel C6H4Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.905
MDL-Nummer MFCD06411376
InChI-Schlüssel PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12280
IUPAC-Name 3,5-Dibromphenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromophenol
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Menge 2 g
UN-Nummer UN2811
Synonym phenol, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-phenol, 3,5-dibromphenol, 3, 5-dibromophenol, 3-,5-dibromophenol, pubchem23831, acmc-1az7g, 3,5-dibromophenol, ksc493e8n, akos akm01584
Löslichkeitsinformationen Sightly soluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 251.9
Reinheit (%) 97%