Learn More
3,5-Dibromphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
3,5-Dibromophenol is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used to prepare aromatic polyesters and drugs for arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dibromphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch zur Herstellung von aromatischen Polyestern und Arzneimitteln für Arthritis verwendet.
Löslichkeit
Etwas in Wasser löslich. Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lichtempfindlich.
3,5-Dibromphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch zur Herstellung von aromatischen Polyestern und Arzneimitteln für Arthritis verwendet.
Löslichkeit
Etwas in Wasser löslich. Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dibromophenol |
| Schmelzpunkt | 79°C to 83°C |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Synonym | phenol, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-phenol, 3,5-dibromphenol, 3, 5-dibromophenol, 3-,5-dibromophenol, pubchem23831, acmc-1az7g, 3,5-dibromophenol, ksc493e8n, akos akm01584 |
| Löslichkeitsinformationen | Sightly soluble in water. Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 251.9 |
| Reinheit (%) | 97% |