Learn More
3,5-Dibromsalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11491657
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491657 25 g
11401667 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25642.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3147-55-5
Summenformel C7H4Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 295.914
MDL-Nummer MFCD00002441
InChI-Schlüssel BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromosalicylic acid, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzoic acid, unii-t5jo5ua21h, salicylic acid, 3,5-dibromo, t5jo5ua21h, rarechem al bo 2002, attercop-chm at113669, labotest-bb lt00455167, labotest-bb lt03333482
PubChem CID 18464
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-2-hydroxybenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromosalicylic acid
Schmelzpunkt 223°C to 228°C
Menge 25 g
Beilstein 2210805
Merck Index 14,3028
Formelmasse 295.92
Reinheit (%) 98%