missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-ol, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30961308
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30961308 100 mg
30950034 5 g
30961158 100 g
30950642 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30961308 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD121981100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-ol
CAS 2971-90-6
Summenformel C7H7Cl2NO
MDL-Nummer MFCD22123390
Menge 100 mg
SMILES OC1=C(Cl)C(C)=NC(C)=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 192.04
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.