Learn More
3,5-Dichlor-2-Hydroxybenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388635
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388635 10 g 10 Gramm
11398635 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12147.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 23378-88-3 | C6H3Cl3O3S | 261.50 g/mol
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride is used in the synthesis of (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)-1,2-diphenylethane1 and (1R,2R)-(+)- 1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)cyclohexane. It was used as chromogenic system in one-step kinetic method for the determination of 5?-nucleotidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dichlor-2-Hydroxybenzolsulfonylchlorid wird bei der Synthese von (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′,5,5′-Tetrachlor-2,2′-Dihydroxydiebenzolsulfonamid)-1,2-Diphenylethan1 und (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′,5,5′-Tetrachlor-2,2′-Dihydroxydiebenzolsulfonamid)cyclohexan verwendet. Es wurde als chromogenes System in einstufiger kinetischer Methode zur Bestimmung von 5′-Nucleotidase verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23378-88-3
Summenformel C6H3Cl3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 261.50
MDL-Nummer MFCD00007432
InChI-Schlüssel KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone
PubChem CID 90078
IUPAC-Name 3,5-dichlor-2-hydroxybenzolsulfonychlorid
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2940993
Formelmasse 261.51
Reinheit (%) 97%