Learn More
3,5-Dichlor-2-Hydroxybenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045832
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388635 10 g 10 Gramm
11398635 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11388635
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12147.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 23378-88-3 | C6H3Cl3O3S | 261.50 g/mol
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride is used in the synthesis of (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)-1,2-diphenylethane1 and (1R,2R)-(+)- 1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)cyclohexane. It was used as chromogenic system in one-step kinetic method for the determination of 5?-nucleotidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dichlor-2-Hydroxybenzolsulfonylchlorid wird bei der Synthese von (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′,5,5′-Tetrachlor-2,2′-Dihydroxydiebenzolsulfonamid)-1,2-Diphenylethan1 und (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′,5,5′-Tetrachlor-2,2′-Dihydroxydiebenzolsulfonamid)cyclohexan verwendet. Es wurde als chromogenes System in einstufiger kinetischer Methode zur Bestimmung von 5′-Nucleotidase verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23378-88-3
Summenformel C6H3Cl3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 261.50
MDL-Nummer MFCD00007432
InChI-Schlüssel KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone
PubChem CID 90078
IUPAC-Name 3,5-dichlor-2-hydroxybenzolsulfonychlorid
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2940993
Formelmasse 261.51
Reinheit (%) 97%