Learn More
3,5-Dichlor-6-Hydroxyanilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412169
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15412169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64801.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 527-62-8 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-62-8
Summenformel C6H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 178.012
MDL-Nummer MFCD00035766
InChI-Schlüssel WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k
PubChem CID 10699
IUPAC-Name 2-Amino-4,6-Dichlorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Farbe Gelb bis Braun
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1102196
Formelmasse 178.01
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest