Learn More
3,5-Dichlorbenzolthiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11965751 1 g Glasflasche 1 Gramm
11975751 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11965751
Marke: Thermo Scientific Acros 435680010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17231-94-6
Summenformel C6H4Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.07
InChI-Schlüssel WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
IUPAC-Name 3,5-dichlorbenzolthiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichlorobenzenethiol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 270°C to 272°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3SH
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 179.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form kristallines Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichlorobenzenethiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.