Learn More
3,5-Dichlorbenzolthiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11975751 5 g Glasflasche 5 Gramm
11965751 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435680050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17231-94-6
Summenformel C6H4Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.07
InChI-Schlüssel WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
IUPAC-Name 3,5-dichlorbenzolthiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichlorobenzenethiol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 270°C to 272°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3SH
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 179.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form kristallines Pulver oder Feststoff
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dichlorobenzenethiol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.