Learn More
3,5-Dichlorbenzhydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460487 5 g 5 Gramm
11450487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22383.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62899-78-9 | C7H6Cl2N2O | 205.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62899-78-9
Summenformel C7H6Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 205.04
MDL-Nummer MFCD00833411
InChI-Schlüssel DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
PubChem CID 2735966
IUPAC-Name 3,5-dichlorobenzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzhydrazide
Schmelzpunkt 205°C to 207°C
Menge 5 g
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 97%