Learn More
3,5-Dichlorbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022407
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11432168 5 g 5 Gramm
11442168 25 g 25 Gramm
11452168 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11432168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15168.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51-36-5 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-36-5
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.007
MDL-Nummer MFCD00002494
InChI-Schlüssel CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzoic acid, unii-7baa7r70gn, 7baa7r70gn, ccris 8611, acmc-209ktc, 3,5-dichlorobenzoicacid, 3,5-dichlorobenzic acid, 3 5-dichlorobenzoic acid, dsstox_cid_4981
PubChem CID 5811
IUPAC-Name 3,5-Dichlorbenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Menge 5 g
Beilstein 2044776
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 99%