Learn More
3,5-Dichlorbenzoylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460538 25 g 25 Gramm
11450538 5 g 5 Gramm
11470538 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24676.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2905-62-6 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-62-6
Summenformel C7H3Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 209.45
MDL-Nummer MFCD00009817
InChI-Schlüssel GGHLXLVPNZMBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzoylchloride, dichlorobenzoylchloride 3,5-, pubchem10805, dsstox_cid_7506, acmc-209h6l, dsstox_rid_78478, dsstox_gsid_27506, ksc204k6p, 3,5-dichloro benzoyl chloride
PubChem CID 76191
IUPAC-Name 3,5-Dichlorbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 24°C to 28°C
Dichte 1.478
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt 137°C (278°F)
Brechungsindex 1.582
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1940681
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 209.46
Reinheit (%) 96%