Learn More
3,5-Dichlorbenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465633 25 g 25 Gramm
11455633 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465633 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13527.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60211-57-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60211-57-6
Summenformel C7H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.024
MDL-Nummer MFCD00004634
InChI-Schlüssel VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 43236
IUPAC-Name (3,5-Dichlorphenyl)methanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Menge 25 g
Beilstein 1936389
Synonym 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 98%