Learn More
3,5-Dichlorphenylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033570
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-Dichlor-5-isocyanatobenzol
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-Dichlor-5-isocyanatobenzol
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29.0°C to 35.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.3800g/mL
Siedepunkt 243.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3NCO
Menge 5 g
Relative Dichte 1.38
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt