Learn More
3,5-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3,5-Dichlorophenyl)hydrazine Hydrochloride is a building block that has been used for the synthesis of 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one derivatives to be used as and anti-leukemic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dichlorphenyl)hydrazin-Hydrochlorid ist ein Baustein, der für die Synthese von 2H-Benzo[b][1,4]-Oxazin-3(4H)-one-Derivaten als und Anti-Leukämiemittel verwendet wurde.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
3,5-Dichlorphenyl)hydrazin-Hydrochlorid ist ein Baustein, der für die Synthese von 2H-Benzo[b][1,4]-Oxazin-3(4H)-one-Derivaten als und Anti-Leukämiemittel verwendet wurde.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼204°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4208459 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 213.5 |
Reinheit (%) | 97% |