Learn More
3,5-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412098 5 g 5 Gramm
11402098 1 g 1 Gramm
11422098 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15127.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 63352-99-8 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
3,5-Dichlorophenyl)hydrazine Hydrochloride is a building block that has been used for the synthesis of 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one derivatives to be used as and anti-leukemic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dichlorphenyl)hydrazin-Hydrochlorid ist ein Baustein, der für die Synthese von 2H-Benzo[b][1,4]-Oxazin-3(4H)-one-Derivaten als und Anti-Leukämiemittel verwendet wurde.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63352-99-8
Summenformel C6H7Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 213.486
MDL-Nummer RONG>
InChI-Schlüssel BDXZOJVMTJOAPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazine hcl, 1-3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3,5-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7531, c6h6cl2n2.hcl, acmc-209nf3
PubChem CID 2723913
IUPAC-Name (3,5-Dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼204°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4208459
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 213.5
Reinheit (%) 97%