Learn More
3,5-Dichlorosalicylaldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757625
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
90-60-8
C7H4Cl2O2
191.01
MFCD00003320
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorosalicylaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-dichloro salicylal, salicylaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzaldehyde, pubchem8246, timtec-bb sbb003642, acmc-209r6w, salicylaldehyde,5-dichloro
66660
3,5-Dichlor-2-Hydroxybenzaldehyd
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)C=O)Cl
90-60-8
C7H4Cl2O2
191.01
MFCD00003320
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorosalicylaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-dichloro salicylal, salicylaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzaldehyde, pubchem8246, timtec-bb sbb003642, acmc-209r6w, salicylaldehyde,5-dichloro
66660
3,5-Dichlor-2-Hydroxybenzaldehyd
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)C=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichlorosalicylaldehyde
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.