Learn More
3,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456040 5 g 5 Gramm
11446040 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26582.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886500-63-6
Summenformel C8H7BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 237.04
MDL-Nummer MFCD06660240
InChI-Schlüssel XLYRQPGSEJMVIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-3,5-difluoro-2-methoxybenzene, 3,5-difluoro-2-methoxybenzyl bromide, 3,5-difluoro-2-methoxybenzylbromide, benzene,1-bromomethyl-3,5-difluoro-2-methoxy, 1-bromomethyl-3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-benzene
PubChem CID 17750690
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-3,5-difluor-2-methoxybenzol
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 237.04
Reinheit (%) 97%