Learn More
3,5-Difluor-2-Methylbenzonitril, 97 %
Artikelnummer. 15497127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497127 1 g 1 Gramm
15407137 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15497127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34195.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003708-74-4
Summenformel C8H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 153.132
MDL-Nummer MFCD09996934
InChI-Schlüssel JHMDKULXRYFRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem8342
PubChem CID 44887034
IUPAC-Name 3,5-difluor-2-methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C=C(C=C1C#N)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver