Learn More
3,5-Difluor-4-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11346869 1 g 1 Gramm
11356869 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11346869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26778.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 363-47-3 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline is used in conjunction with thermal energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Difluor-4-Methoxyanilin wird in Verbindung mit thermischer Energie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 363-47-3
Summenformel C7H7F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.14
MDL-Nummer MFCD04115910
InChI-Schlüssel POVSDXPEJZMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,6-fluoroanisole, benzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-9ci, 3,5-difluoro-4-methoxy-aniline, benzenamine,3,5-difluoro-4-methoxy, pubchem10104, 3,5-difluoro-4-methxoyaniline, 3,5-difluoro-4-methoxybenzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxyphenylamine, 3,5-difluoro-4-methoxybenzeneamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 2783137
IUPAC-Name 3,5-difluor-4-methoxyanilin
SMILES COC1=C(F)C=C(N)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Geruch Characteristic
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 159.14
Reinheit (%) 97%