Learn More
3,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346649 500 mg 500 Milligramm
11336649 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26219.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 654-11-5
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD04115911
InChI-Schlüssel KBSLGHDKSCGXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-methoxybenzaldehdye, benzaldehyde, 3,5-difluoro-4-methoxy, acmc-20ancz, 4-methoxy-3,5-difluorobenzaldehyde, 3,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-difluoro-4-methoxy, 3,5-bis fluoranyl-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 14450860
IUPAC-Name 3,5-difluor-4-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C=C(C=C1F)C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 98%