Learn More
3,5-Difluor-4-methoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392449
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11392449 5 g 5 Gramm
11382449 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11392449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26601.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104197-15-1
Summenformel C8H5F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 169.13
MDL-Nummer MFCD04115912
InChI-Schlüssel FTPRNOSXVHXNSB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10583253
IUPAC-Name 3,5-difluor-4-methoxybenzonitril
SMILES COC1=C(F)C=C(C=C1F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 2,6-difluoro-4-cyanoanisole, 4-cyano-2,6-difluoroanisole, benzonitrile, 3,5-difluoro-4-methoxy, acmc-20ancy, benzonitrile,3,5-difluoro-4-methoxy, 3,5-difluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3,5-bis fluoranyl-4-methoxy-benzenecarbonitrile
Formelmasse 169.13
Reinheit (%) 97%