Learn More
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10179649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10179649 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10179649 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00121DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene
CAS 156243-64-0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H2BrF5
Menge 5 g
Synonym 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
IUPAC-Name 5-Brom-1,3-difluor-2-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 260.989
PubChem CID 23450919
Formelmasse 260.99
Reinheit (%) 97%