Learn More
3,5-Difluoro-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473787
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15473787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27833.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31105-91-6
Summenformel C9H9F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.17
MDL-Nummer MFCD01631987
InChI-Schlüssel QFGMPXZFCIHYIR-QMMMGPOBSA-N
Synonym 3,5-difluoro-l-phenylalanine, h-phe 3,5-dif-oh, l-3,5-difluorophenylalanine, s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, 3-3,5-difluorophenyl-l-alanine, phenylalanine, 3,5-difluoro, 1 s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, pubchem4078
PubChem CID 716307
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3,5-difluorphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC(F)=CC(F)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-L-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 201.18
Reinheit (%) 98%