Learn More
3,5-Difluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10607831 1 g Glasflasche 1 Gramm
10648021 10 g Glasflasche -
10510034 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10607831 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 311420010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 372-39-4 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-39-4
Summenformel C6H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
MDL-Nummer MFCD00007763
InChI-Schlüssel KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzenamine, 3,5-difluorophenylamine, 5an, 3,5-difluoranilin, 3,5-difluoroanilin, 3,5 difluoroaniline, 3.5-difluoroaniline, pubchem2296, 3, 5-difluoroaniline
PubChem CID 96595
IUPAC-Name 3,5-Difluoranilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Difluoroaniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 75g/mL
Siedepunkt 82°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3NH2
Menge 1 g
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt