Learn More
3,5-Difluorbensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466870 5 g 5 Gramm
11456870 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466870 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19720.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 140480-89-3 | C6H5F2NO2S | 193.168 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140480-89-3
Summenformel C6H5F2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.168
MDL-Nummer MFCD02091379
InChI-Schlüssel MKQPOVUFDWKPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzenesulphonamide, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,5-difluoro, buttpark 27\07-04, fbu, pubchem11783, acmc-20ai3d, d0s6gk, ksc493s5p, 3,5-difluorobenzenesulfonamide
PubChem CID 446275
ChEBI CHEBI:42566
IUPAC-Name 3,5-difluorbenzolsulfonamid
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Menge 5 g
Beilstein 5333160
Formelmasse 193.17
Reinheit (%) 98%