Learn More
3,5-Difluormandelinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420557
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420557 1 g 1 Gramm
11430557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22423.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132741-31-2
Summenformel C8H6F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.13
MDL-Nummer MFCD00061300
InChI-Schlüssel PHMLPPFFMSRWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoromandelic acid, 2-3,5-difluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 3,5-difluorophenyl hydroxy acetic acid, 3,5-difluoro-mandelic acid, 3,5-difluoro mandelic acid, r/s-3,5-difluoromandelic acid, racemic 3,5-difluoro-mandelic acid, 3,5-difluorophenylhydroxyacetic acid, 3,5-difluorophenyl hydroxyacetic acid
PubChem CID 588648
IUPAC-Name 2-(3,5-difluorphenyl)-2-hydroxyessigsäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoromandelic acid
Schmelzpunkt 135°C to 137°C
Menge 1 g
Formelmasse 188.13
Reinheit (%) 97%