Learn More
3,5-Difluorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022411
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11442178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15177.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2713-34-0 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2713-34-0
Summenformel C6H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.09
MDL-Nummer MFCD00002255
InChI-Schlüssel HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75928
IUPAC-Name 3,5-difluorphenol
SMILES OC1=CC(F)=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorophenol
Schmelzpunkt 51°C to 55°C
Siedepunkt 65°C to 68°C (1 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Geruch Phenol-like
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2078616
Synonym phenol, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro phenol, phenol,3,5-difluoro, 3,5difluorophenol, 3,5-difluorphenol, 3.5-difluorophenol, 3,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 6, pubchem1496, acmc-209gvc
Formelmasse 130.09
Reinheit (%) ≥98%