Learn More
3,5-Difluorphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376589
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376589 1 g 1 Gramm
11386589 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11376589 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26189.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 502496-27-7 | C6H7ClF2N2 | 180.583 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502496-27-7
Summenformel C6H7ClF2N2
Molekulargewicht (g/mol) 180.583
MDL-Nummer MFCD03094171
InChI-Schlüssel CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 3,5-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-difluorophenylhydrazine hcl, 3,5-difluorophenylhydrazinehydrochloride, 1-3,5-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-difluoro phenylhydrazine, hydrazine, 3,5-difluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem1085, pubchem20776, c6h6f2n2.hcl
PubChem CID 16217172
IUPAC-Name (3,5-Difluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt 264°C to 266°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.59
Reinheit (%) 97%