Learn More
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305259
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11305259
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19196.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 28026-96-2 | C8H7O4 | 167.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28026-96-2
Summenformel C8H7O4
Molekulargewicht (g/mol) 167.14
MDL-Nummer MFCD00002514
InChI-Schlüssel KMRRXSZDSGYLCD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2748045
IUPAC-Name 3,5-dihydroxy-4-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(O)C=C(C=C1O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 266°C to 207°C
Menge 1 g
Synonym 3,5-dihydroxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl, 4-methyl-3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl-benzoic acid, pubchem3868, acmc-20a50j, paragos 440034, 3,5-dihydroxy4-methylbenzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,3,5-dihydroxy-4-methyl
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%