Learn More
3,5-Dihydroxybenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7044848
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11388175
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08457.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3147-62-4
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00017123
InChI-Schlüssel PLYYMFBDRBSPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy-benzamide, alpha-resorcylamide, 3,5-resorcylic acidamide, 3,5-dihydroxybenzoic acid amide, .alpha.-resorcylamide, pubchem13928, a-resorcyl amide, acmc-1coua, ksc494k8l
PubChem CID 76604
IUPAC-Name 3,5-dihydroxybenzamid
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxybenzamide
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2690560
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%