Learn More
3,5-Dihydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081618
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11409143 100 g 100 Gramm
11419143 500 g 500 Gramm
11429143 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11409143
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11664.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 99-10-5 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzoic acid is used in organic synthesis and as intermediate for the pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dihydroxybenzoesäure wird in der organischen Synthese und als Zwischenprodukt für die pharmazeutische Industrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 50 mg/ml, 95 % Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-10-5
Summenformel C7H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
MDL-Nummer MFCD00002512
InChI-Schlüssel UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
PubChem CID 7424
ChEBI CHEBI:39912
IUPAC-Name 3,5-Dihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∼237°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 2207864
Löslichkeitsinformationen Soluble in 50mg/mL,95% Ethanol.
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 98%