Learn More
3,5-Dihydroxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044278
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11327525 1 g 1 Gramm
11337525 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11327525
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05642.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 19179-36-3 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzonitrile is used in the preparation of 3-hydroxy-5-methoxybenzonitrile using potassium carbonate as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dihydroxybenzonitril wird bei der Herstellung von 3-Hydroxy-5-methoxybenzonitril mit Kaliumcarbonat als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19179-36-3
Summenformel C7H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
MDL-Nummer MFCD00016453
InChI-Schlüssel ABHOEQJNEOMTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dihydroxy, benzonitrile,3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzonitrile, 5-cyanoresorcinol, a-resorcylonitrile, pubchem13116, acmc-1bouo
PubChem CID 87952
IUPAC-Name 3,5-dihydroxybenzonitrile
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 185°C to 190°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 6322491
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 98%