Learn More
3,5-Dihydroxytoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379415
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11379415 5 g 5 Gramm
11389415 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11379415
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18567.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Used in production of orcein
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-15-4
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002291
InChI-Schlüssel OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
IUPAC-Name 5-Methylpentan-1,3-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxytoluene
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Siedepunkt 287°C to 290°C
Menge 5 g
Beilstein 1071903
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6864
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%