Learn More
3,5-Dihydroxytoluen-Monohydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080645
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11468653
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10440.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6153-39-5 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-39-5
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD00149092
InChI-Schlüssel NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC-Name 5-Methylbenzol-1,3-Diol;hydrat
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 147°C (5 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 5103474
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6864
Formelmasse 142.16 (124.14 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%