Learn More
3,5-Diiodo-L-Tyrosinhydrat, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu ≈ 10 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080945
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11423474 5 g 5 Gramm
11433474 25 g 25 Gramm
11443474 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11423474
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10702.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18835-59-1
Summenformel C9H13I2NO5
Molekulargewicht (g/mol) 469.01
MDL-Nummer MFCD00150275
InChI-Schlüssel YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
PubChem CID 2724330
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propansäure;dihydrat
SMILES O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodo-L-tyrosine hydrate
Schmelzpunkt 185°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Menge 5 g
Formelmasse 432.98 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Reinheit (%) 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to ≈10% water