Learn More
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422547
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11422547 25 g 25 Gramm
11412547 5 g 5 Gramm
11432547 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11422547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14801.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 61040-81-1 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure wird durch die Reduktion von Natrium in Ethanol zur Herstellung von 1,4-Dihydro-3,5-Dimethoxy-Kmethylbenzoesäure reduziert.
Löslichkeit
Löslich in flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61040-81-1
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00017506
InChI-Schlüssel QIBMVRYNEXOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid,3,5-dimethoxy-4-methyl, 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoicacid, acmc-1b58y, 3,5-dimethoxy4-methylbenzoic acid, 4-methyl-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-dimethoxy-p-toluic acid, labotest-bb lt00455447, 3,5-dimethoxy-4-methyl benzoic acid, 3,5-di-methoxy-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3764486
IUPAC-Name 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)C(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 210°C to 216°C
Menge 25 g
Beilstein 2695238
Löslichkeitsinformationen Soluble in liquid ammonia.
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 97%