Learn More
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432547 100 g 100 Gramm
11412547 5 g 5 Gramm
11422547 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14801.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61040-81-1 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethoxy-4-Methylbenzoesäure wird durch die Reduktion von Natrium in Ethanol zur Herstellung von 1,4-Dihydro-3,5-Dimethoxy-Kmethylbenzoesäure reduziert.
Löslichkeit
Löslich in flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61040-81-1
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00017506
InChI-Schlüssel QIBMVRYNEXOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid,3,5-dimethoxy-4-methyl, 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoicacid, acmc-1b58y, 3,5-dimethoxy4-methylbenzoic acid, 4-methyl-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-dimethoxy-p-toluic acid, labotest-bb lt00455447, 3,5-dimethoxy-4-methyl benzoic acid, 3,5-di-methoxy-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3764486
IUPAC-Name 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)C(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 210°C to 216°C
Menge 100 g
Beilstein 2695238
Löslichkeitsinformationen Soluble in liquid ammonia.
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 97%