Learn More
3,5-Dimethoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496957 25 g 25 Gramm
11406967 100 g 100 Gramm
11416967 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14374.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1132-21-4 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-21-4
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00002502
InChI-Schlüssel IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dimethoxy, unii-38my78eckk, 3,5-dimethoxy benzoic acid, 38my78eckk, pubchem3121, 3,5-dimethoxybenzoicacid, acmc-1c4zl, 3,5-dimethoxy-benzoic acid, ksc176m0p, benzoicacid, 3,5-dimethoxy
PubChem CID 14332
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 511834
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 99%