Learn More
3,5-Dimethoxybenzylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10694545 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10694545 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427340050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethoxybenzyl bromide
CAS 877-88-3
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69°C to 70°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H11BrO2
Strukturformel (CH30)2C6H3CH2Br
MDL-Nummer MFCD01321368
Menge 5 g
Synonym 3,5-dimethoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxybenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-3,5-dimethoxytoluene, 5-bromomethyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-bromomethyl resorcinol dimethyl ether, pubchem13588, acmc-209qq1
InChI-Schlüssel BTHIGJGJAPYFSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CBr)OC
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-3,5-Dimethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 231.08
PubChem CID 1274490
Formelmasse 231.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.