Learn More
3,5-Dimethoxybenzylamine, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11925311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11925311 25 g 25 Gramm
11601409 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925311 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437800250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 34967-24-3
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.208
InChI-Schlüssel YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
IUPAC-Name (3,5-Dimethoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethoxybenzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Colorless to Yellow or White
Dichte 1.11g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 25 g
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid or Low Melting Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxybenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.