Learn More
3,5-Dimethoxyphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421697 5 g 5 Gramm
11411697 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25672.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4670-10-4 | C8H14O | 126.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4670-10-4
MDL-Nummer MFCD00016827
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Summenformel C10H11O4
Menge 5 g
Synonym 3,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyphenylaceticacid, 3,5-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy-phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenyl acetic acid
InChI-Schlüssel FFPAFDDLAGTGPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)OC
IUPAC-Name 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 195.20
PubChem CID 138316
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%