Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dimethoxytoluene |
| CAS | 4179-19-5 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 1.0390g/mL |
| Siedepunkt | 244.0°C |
| Flammpunkt | 102°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glass bottle |
| Mehr anzeigen |