Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole is combined with Chromium(VI) oxide, is a valuable reagent for oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds. It reacts with malonic esters gives a family of cross-conjugated monomeric betaines. It is a common reagent for the preparation of pyrazolato ligated complexes. It is also used to prepare N-1-substituted derivatives having antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol wird mit Chrom(VI)-oxid kombiniert und ist ein wertvolles Reagenz für die Oxidation von Primär- und Sekundäralkoholen zu Carbonylverbindungen. Es reagiert mit malonischen Estern und ergibt eine Familie von kreuzkonjugierten monomeren Betainen. Es ist ein häufiges Reagenz für die Herstellung von Pyrazolato-ligierten Komplexen. Es wird auch zur Herstellung von N-1-substituierten Derivaten mit antibakterieller Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol 0.1 g/ml.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol wird mit Chrom(VI)-oxid kombiniert und ist ein wertvolles Reagenz für die Oxidation von Primär- und Sekundäralkoholen zu Carbonylverbindungen. Es reagiert mit malonischen Estern und ergibt eine Familie von kreuzkonjugierten monomeren Betainen. Es ist ein häufiges Reagenz für die Herstellung von Pyrazolato-ligierten Komplexen. Es wird auch zur Herstellung von N-1-substituierten Derivaten mit antibakterieller Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol 0.1 g/ml.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole |
Schmelzpunkt | 105°C to 108°C |
pH | 6.7 |
Siedepunkt | 218°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 106325 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol 0.1g/mL. |
Formelmasse | 96.13 |
Reinheit (%) | 99% |